Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L-treonin, 98 %
Produktkod. 10435115 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10435115 5 g Glasflaska 5g
10665762 25 g Glasflaska 25g
10001610 100 g Glasflaska 100g
10398743 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10435115 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 138930050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    283.76 SEK
    244.65 SEK / 5g
    Save 39.11 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 72-19-5 | C4H9NO3 | 119,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 72-19-5
Molekylformel C4H9NO3
Molekylvikt (g/mol) 119.12
MDL-nummer MFCD00064270
InChI-nyckel AYFVYJQAPQTCCC-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-threonine, threonine, threonin, h-thr-oh, 2s,3r-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, s-threonine, l---threonine, 2-amino-3-hydroxybutyric acid, threonine van, threoninum latin
PubChem CID 6288
ChEBI CHEBI:16857
LEDER CC(O)C(N)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Threonine
Smältpunkt 255,0 °C
Färg Gult
Klorid Max 200 ppm.
Tungmetaller (som Pb) Max 10 ppm.
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förlust vid torkning 0,5 % max. (1 g, 105 °C, 3 timmar)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3CH(OH)CH(NH2)CO2H
Specifik rotation −28.30
Sulfat 300 ppm max.
Merck Index 15, 9534
Sulfaterad ask 0,1 % max.
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 90 g/L (20 °C). Andra lösligheter: olösliga i de flesta vanliga organiska lösningsmedel
IUPAC-namn 2-amino-3-hydroxibutansyra
Specifikt rotationsförhållande −28,30 (20,00 °C c=6,H2O)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 119.12
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.