Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L-treonin, 98 %
Produktkod. 10665762 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
Produktkod. 10665762
Brand: Thermo Scientific Chemicals 138930250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 72-19-5 | C4H9NO3 | 119.12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 72-19-5
Molekylformel C4H9NO3
Molekylvikt (g/mol) 119.12
MDL-nummer MFCD00064270
InChI-nyckel AYFVYJQAPQTCCC-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-threonine, threonine, threonin, h-thr-oh, 2s,3r-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, s-threonine, l---threonine, 2-amino-3-hydroxybutyric acid, threonine van, threoninum latin
PubChem CID 6288
ChEBI CHEBI:16857
LEDER CC(O)C(N)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Threonine
Smältpunkt 255.0°C
Färg Gult
Klorid 200ppm max.
Tungmetaller (som Pb) 10ppm max.
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förlust vid torkning 0.5 % max. (1 g, 105°C, 3 hrs)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3CH(OH)CH(NH2)CO2H
Specifik rotation − 28.30
Sulfat 300ppm max.
Merck Index 15, 9534
Sulfaterad ask 0.1 % max.
Löslighetsinformation Solubility in water: 90g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in most common organic solvents
IUPAC-namn (2S,3R)-2-amino-3-hydroxibutansyra
Specifikt rotationsförhållande −28.30 (20.00°C c=6,H2O)
Kvantitet 25 g
Formel vikt 119.12
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.