Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L-treonin, 98+%
Produktkod. 11442878
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11442878 100 g 100g
11432878 25 g 25g
11452878 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11442878 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A16851.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 72-19-5 | C4H9NO3 | 119,12 g/mol
L-Threonine används för att lindra ångest och mild depression. Det är en viktig komponent i många proteiner som tandemalj, kollagen och elastin. Det är en viktig aminosyra i nervsystemet och spelar en viktig roll i porfyrin- och fettomsättningen. Det är användbart vid tarmsjukdomar och matsmältningsbesvär. Det används också som en prodrug för att tillförlitligt höja hjärnans glycinnivåer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
L-Threonine används för att lindra ångest och mild depression. Det är en viktig komponent i många proteiner som tandemalj, kollagen och elastin. Det är en viktig aminosyra i nervsystemet och spelar en viktig roll i porfyrin- och fettomsättningen. Det är användbart vid tarmsjukdomar och matsmältningsbesvär. Det används också som en prodrug för att tillförlitligt höja hjärnans glycinnivåer.
Löslighet
Lösligt i vatten. Olösligt i etanol, etyleter och kloroform.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 72-19-5
Molekylformel C4H9NO3
Molekylvikt (g/mol) 119.12
MDL-nummer MFCD00064270
InChI-nyckel AYFVYJQAPQTCCC-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-threonine, threonine, threonin, h-thr-oh, 2s,3r-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, s-threonine, l---threonine, 2-amino-3-hydroxybutyric acid, threonine van, threoninum latin
PubChem CID 6288
ChEBI CHEBI:16857
LEDER CC(O)C(N)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Threonine
Smältpunkt 255 °C (dekomposition)
Beilstein 1721646
Merck Index 14,9380
Löslighetsinformation Löslig i vatten. Olöslig i etanol, etyleter och kloroform.
IUPAC-namn 2-amino-3-hydroxibutansyra
Kvantitet 100 g
Formel vikt 119.12
Optisk rotation −28° (c=5 i vatten)
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.