Läs mer
L-Threonine Allo-fri bas, 990%, MP Biomedicals™
Produktkod. 11453451 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
10g
1kg
25g
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11453451 10 g 10g
11463451 25 g 25g
11473451 100 g 100g
11483451 500 g 500g
11493451 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11453451 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210305310
L-treonin klassificeras som en essentiell aminosyra. Syntetiserad från homoserinfosfat med treoninsyntas eller från acetaldehyd och glycin med serinhydroximetyltransferas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 72-19-5
Molekylformel C4H9NO3
Molekylvikt (g/mol) 119.12
MDL-nummer MFCD00064270
InChI-nyckel AYFVYJQAPQTCCC-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-threonine, threonine, threonin, h-thr-oh, 2s,3r-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, s-threonine, l---threonine, 2-amino-3-hydroxybutyric acid, threonine van, threoninum latin
PubChem CID 6288
ChEBI CHEBI:16857
IUPAC-namn 2-amino-3-hydroxibutansyra
LEDER CC(O)C(N)C(O)=O
Specifications
Kemiskt namn eller material L-Threonine
Namnnotering Allo Free
Färg Vitt
Analysprocentintervall 99%
Kvantitet 10 g
Formel vikt 119.1
Procent renhet 99.5%
Fysisk form Kristallint pulver