Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Threonine |
| Namnnotering | Allo Free |
| Färg | Vitt |
| Analysprocentintervall | 99% |
| Kvantitet | 1 kg |
| Formel vikt | 119.1 |
| Procent renhet | 99.5% |
| Kvalitet | Forskning |
| Fysisk form | Kristallint pulver |