Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L-treonin, cellkulturreagens
Produktkod. p-7042775
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
Produktkod. 15495889
Brand: Thermo Scientific Chemicals J63709.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 72-19-5 | C4H9NO3 | 119.12 g/mol
Treonin används för att behandla olika störningar i nervsystemet inklusive spinal spasticitet, multipel skleros, familjär spastisk parapares och amyotrofisk lateralskleros (ALS, Lou Gehrigs sjukdom). Treonin är användbart vid tarmbesvär och matsmältningsbesvär, och har också använts för att lindra ångest och mild depression. . L-treonin har använts kliniskt i syfte att öka glycinkoncentrationerna i cerebral spinalvätska hos patienter med spasticitet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet Lösligt i vatten
50 mg/ml.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 72-19-5
Molekylformel C4H9NO3
Molekylvikt (g/mol) 119.12
MDL-nummer MFCD00064270
InChI-nyckel AYFVYJQAPQTCCC-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-threonine, threonine, threonin, h-thr-oh, 2s,3r-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, s-threonine, l---threonine, 2-amino-3-hydroxybutyric acid, threonine van, threoninum latin
PubChem CID 6288
ChEBI CHEBI:16857
IUPAC-namn (2S,3R)-2-amino-3-hydroxibutansyra
LEDER CC(O)C(N)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Threonine
Smältpunkt 256°C (decomposition)
Färg Vitt
Beilstein 1721646
Merck Index 14,9380
Löslighetsinformation Soluble in water 50mg/mL.
Kvantitet 250 g
Formel vikt 119.12
Kvalitet Cellkulturreagens
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.