Läs mer
L-Threonine, MedChemExpress
Produktkod. 16499116
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16499116 100 mg
1 options
Produktkod. 16499116 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0658
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
MedChemExpress L-Threonine is a natural amino acid, can be produced by microbial fermentation, and is used in food, medicine, or feed.
L-Threonine is a natural amino acid, can be produced by microbial fermentation, and is used in food, medicine, or feed.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Threonine
CAS 72-19-5
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C4H9NO3
Löslighetsinformation H2O : 33.33 mg/mL (279.80 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
LEDER N[C@@H]([C@H](O)C)C(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 119.12
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 119.12
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism