Läs mer
L-Threonine methyl ester hydrochloride, 98%
Produktkod. 15428698
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 15428698
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H62118.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 39994-75-7 | C5H12ClNO3 | 169.61 g/mol
L-treoninmetylesterhydroklorid används som foder- och livsmedelstillsats.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar L-Threonine methyl ester hydrochloride används som foder
och livsmedelstillsats.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anteckningar
Fuktkänslig och Hygroskopisk. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från vatten/fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 39994-75-7
Molekylformel C5H12ClNO3
Molekylvikt (g/mol) 169.61
MDL-nummer MFCD00037677
InChI-nyckel OZSJLLVVZFTDEY-HJXLNUONSA-N
Synonym l-threonine methyl ester hydrochloride, methyl l-threoninate hydrochloride, h-thr-ome.hcl, 2s,3r-methyl 2-amino-3-hydroxybutanoate hydrochloride, l-threonine, methyl ester, hydrochloride, l-threonine methyl ester hcl, threonine methyl ester hydrochloride, methyl 2s,3r-2-amino-3-hydroxybutanoate hydrochloride, methyl l-threoninate hcl, h-thr-ome?cl
PubChem CID 2734893
IUPAC-namn (2S,3R)-3-hydroxi-1-metoxi-1-oxobutan-2-aminium
LEDER Cl.COC(=O)[C@@H](N)[C@@H](C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Threonine methyl ester hydrochloride
Beilstein 3562717
Löslighetsinformation Soluble in water.
Kvantitet 5 g
Formel vikt 169.61
Känslighet Hygroscopic; Moisture sensitive
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.