Läs mer
L-Threonin metylesterhydroklorid, 98 %
Produktkod. 15438698
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15438698 25 g 25g
15418698 1 g 1g
15428698 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15438698 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62118.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 39994-75-7 | C5H12ClNO3 | 169,61 g/mol
L-treoninmetylesterhydroklorid används som foder- och livsmedelstillsats.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar L-Threonine methyl ester hydrochloride används som foder
och livsmedelstillsats.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anteckningar
Fuktkänslig och Hygroskopisk. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från vatten/fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 39994-75-7
Molekylformel C5H12ClNO3
Molekylvikt (g/mol) 169.61
MDL-nummer MFCD00037677
InChI-nyckel OZSJLLVVZFTDEY-HJXLNUONSA-N
Synonym l-threonine methyl ester hydrochloride, methyl l-threoninate hydrochloride, h-thr-ome.hcl, 2s,3r-methyl 2-amino-3-hydroxybutanoate hydrochloride, l-threonine, methyl ester, hydrochloride, l-threonine methyl ester hcl, threonine methyl ester hydrochloride, methyl 2s,3r-2-amino-3-hydroxybutanoate hydrochloride, methyl l-threoninate hcl, h-thr-ome?cl
PubChem CID 2734893
IUPAC-namn (2S,3R)-3-hydroxi-1-metoxi-1-oxobutan-2-aminium
LEDER Cl.COC(=O)[C@@H](N)[C@@H](C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Threonine methyl ester hydrochloride
Beilstein 3562717
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Kvantitet 25 g
Formel vikt 169.61
Känslighet Hygroskopisk; Känslig för fukt
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.