Läs mer
L-Threonin metylesterhydroklorid, 98+%
Produktkod. 10547113 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10547113 5 g Glasflaska 5g
10482083 1 g Glasflaska 1g
10500174 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10547113 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 376690050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 39994-75-7 | C5H12ClNO3 | 169,61 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 39994-75-7
Molekylformel C5H12ClNO3
Molekylvikt (g/mol) 169.61
MDL-nummer MFCD00037677
InChI-nyckel OZSJLLVVZFTDEY-HJXLNUONSA-N
Synonym l-threonine methyl ester hydrochloride, methyl l-threoninate hydrochloride, h-thr-ome.hcl, 2s,3r-methyl 2-amino-3-hydroxybutanoate hydrochloride, l-threonine, methyl ester, hydrochloride, l-threonine methyl ester hcl, threonine methyl ester hydrochloride, methyl 2s,3r-2-amino-3-hydroxybutanoate hydrochloride, methyl l-threoninate hcl, h-thr-ome?cl
PubChem CID 2734893
IUPAC-namn metyl (2S,3R)-2-amino-3-hydroxibutanoathydroklorid
LEDER Cl.COC(=O)[C@@H](N)[C@@H](C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Threonine methyleester hydrochloride
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98+%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3CH(OH)CH(NH2)C(O)OCH3·HCl
Specifik rotation -9,5° till -10,5° (20 °C, 589 nm) (c=1, metanol, 20 °C)
Vatten 1% Max.
Specifikt rotationsförhållande −10° (20 °C c=1, metanol)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 169.61
Procent renhet ≥98,0 % (på torrt ämne)
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.