Läs mer
l-Threonine, Millipore™
Produktkod. 10275010
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
10g
1kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10275010 100 g 100g
10103270 10 g 10g
10261271 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10275010 Leverantör Millipore Leverantörsnummer 1084110100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
For biochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 72-19-5
Specifications
Kemiskt namn eller material L-Threonine
Smältpunkt 265°C to 270°C
MDL-nummer MFCD00064270
Synonym L-Threonine, Thr, 2-Amino-3-hydroxybutanoic acid, L-Threonine
Molekylvikt (g/mol) 119.12
Kvantitet 100 g