Läs mer
L-Threonine, Millipore™
Produktkod. 32238857
Change view
Kvantitet:
10 kg
Produktkod. Kvantitet
32238857 10 kg
1 options
Produktkod. 32238857 Leverantör Millipore Leverantörsnummer 1084119010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
For biochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Threonine
Smältpunkt 265°C to 270°C
CAS 72-19-5
Synonym L-Threonine, Thr, 2-Amino-3-hydroxybutanoic acid, L-Threonine
Molekylvikt (g/mol) 119.12
Kvantitet 10 kg