Läs mer
L-Threonine, Multi-Compendial, USP, J.T. Baker™
Produktkod. 15587964 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15587964 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 15587964 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 208906
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Threonine
CAS 72-19-5
Molekylformel C4H9NO3
Förpackning Poly flaska
Synonym l-threonine, threonine, threonin, h-thr-oh, 2s,3r-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, s-threonine, l---threonine, 2-amino-3-hydroxybutyric acid, threonine van, threoninum latin
InChI-nyckel AYFVYJQAPQTCCC-UHFFFAOYNA-N
LEDER CC(O)C(N)C(O)=O
IUPAC-namn (2S,3R)-2-amino-3-hydroxibutansyra
Molekylvikt (g/mol) 119.12
Kvantitet 1 kg
PubChem CID 6288
ChEBI CHEBI:16857
Formel vikt 119.12
Kvalitet Multi-Compendial/USP