Läs mer
L-Threonin, TRC
Produktkod. 30456325
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30456325 50 g
1 options
Produktkod. 30456325 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT40550050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Threonine
CAS 72-19-5
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C4 H9 N O3
Kvantitet 50 g
Synonym Threonine, (2S,3R)-2-Amino-3-hydroxybutanoic acid, (S)-Threonine, L-Threonine, Threonine','L- (8CI), (S)-Threonine, 2-Amino-3-hydroxybutyric acid, Butanoic acid','2-amino-3-hydroxy-','[R-(R*,S*)]-, L-(-)-Threonine, NSC 16589, NSC 46701, Threonin, [R-(R*,S*)]-2-Amino-3-hydroxybutanoic acid
InChI formel InChI=1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3+/m1/s1
LEDER C[C@@H](O)[C@H](N)C(=O)O
IUPAC-namn (2S,3R)-2-amino-3-hydroxybutansyra
Molekylvikt (g/mol) 119.12
Formel vikt 119.0582