Läs mer
L-treonin (vita kristaller eller kristallint pulver), Fisher BioReagents
Produktkod. 10502985
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10502985 100 g 100g
1 options
Produktkod. 10502985 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP394100
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Denna aminosyra är lämplig för användning i vävnadsodlingssystem som kräver tillsatser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Threonine
Smältpunkt 255 °C
Ammonium 0,02% max.
CAS 72-19-5
pH 5.0 till 6.5
Färg Vitt
Tungmetaller (som Pb) Max 10 ppm.
Tändningsrester 0,1% max.
Identifiering Godkännandetest
Analysprocentintervall 99,0 till 101,0 %
Förlust vid torkning 0,2% max.
Molekylformel C4H9NO3
Förpackning Glasflaska
Specifik rotation -27,6 till -29,0° (+ eller -)
Merck Index 15, 9534
Tillstånd för lösning (%T) 98,0 % min.
Synonym l-threonine, threonine, threonin, h-thr-oh, 2s,3r-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, s-threonine, l---threonine, 2-amino-3-hydroxybutyric acid, threonine van, threoninum latin
Alfa vektor Threonin
InChI-nyckel AYFVYJQAPQTCCC-UHFFFAOYNA-N
LEDER CC(O)C(N)C(O)=O
IUPAC-namn (2S,3R)-2-amino-3-hydroxibutansyra
Molekylvikt (g/mol) 119.12
Kvantitet 100 g
PubChem CID 6288
ChEBI CHEBI:16857
Formel vikt 119.12
Procent renhet 99,0 till 101,0 %
Fysisk form Pulver