Läs mer
L-Threoninol, TRC
Produktkod. 30449301
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30449301 500 mg
1 options
Produktkod. 30449301 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT405578500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Threoninol
CAS 3228-51-1
Molekylformel C4H11NO2
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C4H11NO2/c1-3(7)4(5)2-6/h3-4,6-7H,2,5H2,1H3/t3-,4-/m1/s1
LEDER C[C@@H](O)[C@H](N)CO
IUPAC-namn (2R,3R)-2-aminobutan-1,3-diol
Molekylvikt (g/mol) 105.14
Formel vikt 105.079