Läs mer
L-Threonolactone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Threono-1,4-lactone |
| CAS | 21730-93-8 |
| Molekylformel | C4 H6 O4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2(3H)-Furanone','dihydro-3,4-dihydroxy-','(3R,4S)-, 2(3H)-Furanone','dihydro-3,4-dihydroxy-','(3R-trans)-, L-Threonic acid','γ-lactone (6CI), Threonic acid','γ-lactone','L- (8CI), (3R,4S)-Dihydro-3,4-dihydroxy-2(3H)-furanone, L-Threono-γ-lactone, L-Threonolacton |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6O4/c5-2-1-8-4(7)3(2)6/h2-3,5-6H,1H2/t2-,3+/m0/s1 |
| LEDER | O[C@H]1COC(=O)[C@@H]1O |
| IUPAC-namn | (3R,4S)-3,4-dihydroxyoxolan-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 118.088 |
| Formel vikt | 118.027 |