Läs mer
L-tryoxin, 98,5 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11468301 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 g
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
11468301 0.1 g 100mg
1 options
Produktkod. 11468301 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 02152145.1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Thryoxine
CAS 51-48-9
Färg Vitt till gult
Analysprocentintervall 0.985
Molekylformel C15H11I4NO4
MDL-nummer MFCD00002595
Kvantitet 0.1 g
Synonym l-thyroxine, levothyroxine, thyroxine, thyroxin, synthroid, tetraiodothyronine, thyrax, levothyroxin, thyratabs, thyreoideum
InChI-nyckel XUIIKFGFIJCVMT-UHFFFAOYNA-N
LEDER NC(CC1=CC(I)=C(OC2=CC(I)=C(O)C(I)=C2)C(I)=C1)C(O)=O
IUPAC-namn 2-amino-3-[4-(4-hydroxi-3,5-dijodfenoxi)-3,5-dijodfenyl]propansyra
Molekylvikt (g/mol) 776.87
PubChem CID 5819
ChEBI CHEBI:18332
Formel vikt 776.9
Fysisk form Kristallint pulver