Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L-tymidin
Produktkod. p-7084725 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
Produktkod. 16544424
Brand: Thermo Scientific Chemicals 464550010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Kristallint pulver
Molekylvikt (g/mol) 242.23
Produkttyp L-tymidin
Lösning Tydlighet (1% vattenlösning) Klar färglös lösning
Källa syntetisk källa
Innehåll och lagring Kylskåp +4 °C
Frakt skick normala förhållanden
Renhet ≥98 % enligt HPLC
Kvantitet 1 g
Färg Vitt till nästan vitt
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.