missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

L-Thyronine, 95%, TRC

Produktkod. 17960755
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17960755 100 mg
17994685 250 mg
17972855 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17960755 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT922700100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1596-67-4
Molekylformel C15 H15 N O4
Molekylvikt (g/mol) 273.28
Synonym L-Thyronine, 95%, O-(4-Hydroxyphenyl)-L-tyrosine, Desiodothyroxine, β-(p-Hydroxyphenoxy)phenylalanine
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-[4-(4-hydroxyphenoxy)phenyl]propanoic acid
LEDER N[C@@H](Cc1ccc(Oc2ccc(O)cc2)cc1)C(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material L-Thyronine
InChI formel InChI=1S/C15H15NO4/c16-14(15(18)19)9-10-1-5-12(6-2-10)20-13-7-3-11(17)4-8-13/h1-8,14,17H,9,16H2,(H,18,19)/t14-/m0/s1
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 273.1001
Frakt skick Room Temperature
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.