Läs mer
L-tyroxin, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10731745 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10731745 250 mg Glasflaska 250mg
10286410 1 g Glasflaska 1g
10581461 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10731745 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 215662500
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51-48-9
Molekylformel C15H11I4NO4
Molekylvikt (g/mol) 776.87
MDL-nummer MFCD00002595
InChI-nyckel XUIIKFGFIJCVMT-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-thyroxine, levothyroxine, thyroxine, thyroxin, synthroid, tetraiodothyronine, thyrax, levothyroxin, thyratabs, thyreoideum
PubChem CID 5819
ChEBI CHEBI:18332
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-[4-(4-hydroxi-3,5-dijodfenoxi)-3,5-dijodfenyl]propansyra
LEDER NC(CC1=CC(I)=C(OC2=CC(I)=C(O)C(I)=C2)C(I)=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Thyroxine
Smältpunkt 235.0°C to 236.0°C
Färg Vit till Beige
Förlust vid torkning 1.0% max.
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 250 mg
Beilstein 14, IV, 2373
Merck Index 15, 9570
Specifikt rotationsförhållande − 5.00 (20.00°C 1N NaOH:EtOH 1:2)
Specifik rotation − 5.00
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in alcohol and most other common, organic solvents, soluble in alcohol in the presence of mineral, acids or alkalies
Formel vikt 776.86
Procent renhet 97+%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.