Läs mer
L-tyroxin, 98,5 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11488301 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11488301 1 g 1g
1 options
Produktkod. 11488301 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215214501
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Thyroxine
CAS 51-48-9
Färg Vitt till gult
Analysprocentintervall 0.985
Molekylformel C15H11I4NO4
MDL-nummer MFCD00002595
Kvantitet 1 g
Synonym l-thyroxine, levothyroxine, thyroxine, thyroxin, synthroid, tetraiodothyronine, thyrax, levothyroxin, thyratabs, thyreoideum
InChI-nyckel XUIIKFGFIJCVMT-UHFFFAOYNA-N
LEDER NC(CC1=CC(I)=C(OC2=CC(I)=C(O)C(I)=C2)C(I)=C1)C(O)=O
IUPAC-namn 2-amino-3-[4-(4-hydroxi-3,5-dijodfenoxi)-3,5-dijodfenyl]propansyra
Molekylvikt (g/mol) 776.87
PubChem CID 5819
ChEBI CHEBI:18332
Formel vikt 776.9
Fysisk form Kristallint pulver
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.