Läs mer
L-Thyroxine, 98%, Thermo Scientific™
Brand:  Thermo Scientific Alfa Aesar J62606.03
983.70 SEK valid until 2026-07-03
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "27965" för att få ditt kampanjpris.
Kvantitet 1g
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 15464939
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1157.30 SEK
    1038.65 SEK / 1g
    Save 118.65 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiska identifierare
51-48-9
776.87
XUIIKFGFIJCVMT-UHFFFAOYNA-N
5819
2-amino-3-[4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]propanoic acid
C15H11I4NO4
MFCD00002595
l-thyroxine, levothyroxine, thyroxine, thyroxin, synthroid, tetraiodothyronine, thyrax, levothyroxin, thyratabs, thyreoideum
CHEBI:18332
NC(CC1=CC(I)=C(OC2=CC(I)=C(O)C(I)=C2)C(I)=C1)C(O)=O
Specifikationer
L-Thyroxine
Odorless
MFCD00002595
2228515
14,9415
Dissolves in 4M ammonium hydroxide in Methanol at 50mg/ml
NC(CC1=CC(I)=C(OC2=CC(I)=C(O)C(I)=C2)C(I)=C1)C(O)=O
776.87
CHEBI:18332
98%
51-48-9
C15H11I4NO4
1g
Light sensitive
l-thyroxine, levothyroxine, thyroxine, thyroxin, synthroid, tetraiodothyronine, thyrax, levothyroxin, thyratabs, thyreoideum
XUIIKFGFIJCVMT-UHFFFAOYNA-N
2-amino-3-[4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]propanoic acid
5819
776.87