Läs mer
L-Thyroxine, MedChemExpress
Produktkod. 16441896
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
16441896 500 mg
1 options
Produktkod. 16441896 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY18341
MedChemExpress L-Thyroxine (Levothyroxine; T4) is a synthetic hormone for the research of hypothyroidism. DIO enzymes convert biologically active thyroid hormone (Triiodothyronine,T3) from L-Thyroxine (T4).
L-Thyroxine (Levothyroxine
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Thyroxine
CAS 51-48-9
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H11I4NO4
Kvantitet 500 mg
Synonym Levothyroxine T4
Löslighetsinformation DMSO : 250 mg/mL (321.80 mM; Need ultrasonic)
LEDER N[C@@H](CC1=CC(I)=C(C(I)=C1)OC2=CC(I)=C(O)C(I)=C2)C(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 776.87
Formel vikt 776.87
Procent renhet 96.76%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid