Läs mer
Tocris Bioscience™ L-trans-2,4-PDC
Beskrivning
Potent, competitive, transportable EAAT1-4 inhibitor/non-transportable EAAT5 inhibitor. Also available as part of the Excitatory Amino Acid Transporter Inhibitor Tocriset™ .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-trans-2, 4-PDC |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 159.14 |
| Renhet | >97% |
| Molekylvikt (g/mol) | 159.141 |