Läs mer
L-Tryptophan-13C11-15N2, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Tryptophan-13C11-15N2 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1 |
| Formel vikt | 217.1209 |
| Procent renhet | >95% |