missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
L-Tryptophan-2',4',5',6',7'-d5 (indole-d5), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Tryptophan-d5 |
| CAS | 62595-11-3 |
| Molekylformel | C11 2H5 H7 N2 O2 |
| Kvantitet | 0.05 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13 H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1/i1D,2 D,3 D,4 D,6 D |
| LEDER | [2 H]c1[nH]c2c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c2c1C[C@H](N)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2 S)-2-amino-3-(2,4,5,6,7-pentadeuterio-1 H-indol-3-yl)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 209.26 |
| Formel vikt | 209.1213 g/mol |
| Procent renhet | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?