Läs mer
L-Tryptophan, 98.5 to 101.5% (Dry Basis), Thermo Scientific™
Produktkod. 15865198 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
Förpackning:
Plastic Bottle
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15865198 100 g Plastic Bottle 100g
15815358 1 kg Plastic Bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15865198 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer J22765.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Chemical Identifiers
CAS 73-22-3
Molekylformel C11H12N2O2
Molekylvikt (g/mol) 204.23
MDL-nummer MFCD00064340
InChI-nyckel QIVBCDIJIAJPQS-VIFPVBQESA-N
Synonym l-tryptophan, tryptophan, l-tryptophane, s-tryptophan, tryptophane, h-trp-oh, optimax, trofan, tryptacin, ardeytropin
PubChem CID 6305
ChEBI CHEBI:16828
IUPAC-namn (2 S)-2-amino-3-(1 H-indol-3-yl)propanoic acid
LEDER N[C@@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Specifications
Kemiskt namn eller material L-Tryptophan
Smältpunkt 280°C to 285°C
Anteckningar om analysprocent Dry basis
Förpackning Plastic Bottle
Beilstein 86197
Kvantitet 100 g
Formel vikt 204.23
Procent renhet 98.5 to 101.5%
Fysisk form Crystalline Powder