Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L(-)-Tryptofan, 99 %
Produktkod. 10306980 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
25g
500g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10306980 5 g Glasflaska 5g
10316980 25 g Plastflaska 25g
10543881 100 g Plastflaska 100g
10193520 500 g Plastflaska 500g
10544264 1 kg Plastflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10306980 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 140590050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
L(-)-Tryptofan, CAS # 73-22-3, är en essentiell aminosyra som är nödvändig för biosyntesen av proteiner. | CAS: 73-22-3 | C11H12N2O2 | 204,23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • L(-)-tryptofan är en opolär aromatisk förening och essentiell aminosyra som krävs för proteinsyntes
  • Det är en biokemisk prekursor för niacin, indolalkaloider och serotonin
Användningsområden
  • L-Tryptofan fungerar som ett naturligt kosttillskott och har laboratorietillämpningar i forskningen av antidepressiva, ångestdämpande medel och sömnmedel
  • Det är en föregångare till metaboliter som är viktiga i laboratoriestudier av däggdjursfysiologi, inklusive gastrointestinala funktioner, immunitet, metabolism och nervsystemet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 73-22-3
Molekylformel C11H12N2O2
Molekylvikt (g/mol) 204.23
MDL-nummer MFCD00064340
InChI-nyckel QIVBCDIJIAJPQS-VIFPVBQESA-N
Synonym l-tryptophan, tryptophan, l-tryptophane, s-tryptophan, tryptophane, h-trp-oh, optimax, trofan, tryptacin, ardeytropin
PubChem CID 6305
ChEBI CHEBI:16828
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-(lH-indol-3-yl)propansyra
LEDER N[C@@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L(-)-Tryptophan
Smältpunkt 280,0 °C till 285,0 °C
Namnnotering 99%
Färg Vit till Vit-Gul
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förlust vid torkning 0,5 % max. (1 g, 105 °C)
Förpackning Glasflaska
Beilstein 22, 546
Specifik rotation −31.10
Merck Index 15, 9977
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 11,4 g/L (25 °C). Andra lösligheter: löslig i alkalihydroxider och het alkohol, olöslig i kloroform
Specifikt rotationsförhållande −31,10 (20,00 °C c=1,H20)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 204.23
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.