Allmän beskrivning
- L(-)-tryptofan är en opolär aromatisk förening och essentiell aminosyra som krävs för proteinsyntes
- Det är en biokemisk prekursor för niacin, indolalkaloider och serotonin
Användningsområden
- L-Tryptofan fungerar som ett naturligt kosttillskott och har laboratorietillämpningar i forskningen av antidepressiva, ångestdämpande medel och sömnmedel
- Det är en föregångare till metaboliter som är viktiga i laboratoriestudier av däggdjursfysiologi, inklusive gastrointestinala funktioner, immunitet, metabolism och nervsystemet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L(-)-Tryptophan |
| Smältpunkt | 280,0 °C till 285,0 °C |
| Namnnotering | 99% |
| Färg | Vit till Vit-Gul |
| Infrarött spektrum | Autentisk |
| Analysprocentintervall | 99% |
| Förlust vid torkning | 0,5 % max. (1 g, 105 °C) |
| Förpackning | Plastflaska |
| Beilstein | 22, 546 |
| Specifik rotation | −31.10 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.