Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L-tryptofan, 99 %
Produktkod. 11453923
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11453923 25 g 25g
11463923 100 g 100g
11473923 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11453923 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A10230.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    643.57 SEK
    543.65 SEK / 25g
    Save 99.92 SEK
    15% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 73-22-3 | C11H12N2O2 | 204,23 g/mol
L-tryptofan är en essentiell aminosyra som är nödvändig för normal tillväxt hos spädbarn och för kvävebalansen hos vuxna. Det fungerar som ett naturligt kosttillskott och används som ett antidepressivt, ångestdämpande och sömnmedel. Det används som en föregångare till niacin, indolalkaloider och serotonin. Det fungerar som en viktig inneboende fluorescerande sond, som finner att uppskatta naturen av mikromiljön hos tryptofan.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
L-tryptofan är en essentiell aminosyra som är nödvändig för normal tillväxt hos spädbarn och för kvävebalansen hos vuxna. Det fungerar som ett naturligt kosttillskott och används som ett antidepressivt, ångestdämpande och sömnmedel. Det används som en föregångare till niacin, indolalkaloider och serotonin. Det fungerar som en viktig inneboende fluorescerande sond, som finner att uppskatta naturen av mikromiljön hos tryptofan.
Löslighet
Löslig i vatten, ammoniak, het alkohol, alkalihydroxider och utspädda syror. Något löslig i ättiksyra och etanol. Olösligt i kloroform och etyleter.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka syror och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 73-22-3
Molekylformel C11H12N2O2
Molekylvikt (g/mol) 204.23
MDL-nummer MFCD00064340
InChI-nyckel QIVBCDIJIAJPQS-VIFPVBQESA-N
Synonym l-tryptophan, tryptophan, l-tryptophane, s-tryptophan, tryptophane, h-trp-oh, optimax, trofan, tryptacin, ardeytropin
PubChem CID 6305
ChEBI CHEBI:16828
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-(lH-indol-3-yl)propansyra
LEDER N[C@@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Tryptophan
Smältpunkt 280 °C 285 °C
Analysprocentintervall 99%
Beilstein 86197
Merck Index 14,9797
Löslighetsinformation Löslig i vatten, ammoniak, het alkohol, alkalihydroxider och utspädda syror. Lätt löslig i ättiksyra och etanol. Olöslig i kloroform och etyleter.
Kvantitet 25 g
Formel vikt 204.23
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.