Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L-tryptofan, 99 %
Beskrivning
L-tryptofan är en essentiell aminosyra som är nödvändig för normal tillväxt hos spädbarn och för kvävebalansen hos vuxna. Det fungerar som ett naturligt kosttillskott och används som ett antidepressivt, ångestdämpande och sömnmedel. Det används som en föregångare till niacin, indolalkaloider och serotonin. Det fungerar som en viktig inneboende fluorescerande sond, som finner att uppskatta naturen av mikromiljön hos tryptofan.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
L-tryptofan är en essentiell aminosyra som är nödvändig för normal tillväxt hos spädbarn och för kvävebalansen hos vuxna. Det fungerar som ett naturligt kosttillskott och används som ett antidepressivt, ångestdämpande och sömnmedel. Det används som en föregångare till niacin, indolalkaloider och serotonin. Det fungerar som en viktig inneboende fluorescerande sond, som finner att uppskatta naturen av mikromiljön hos tryptofan.
Löslighet
Löslig i vatten, ammoniak, het alkohol, alkalihydroxider och utspädda syror. Något löslig i ättiksyra och etanol. Olösligt i kloroform och etyleter.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka syror och starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Tryptophan |
| Smältpunkt | 280 °C 285 °C |
| Analysprocentintervall | 99% |
| Beilstein | 86197 |
| Merck Index | 14,9797 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten, ammoniak, het alkohol, alkalihydroxider och utspädda syror. Lätt löslig i ättiksyra och etanol. Olöslig i kloroform och etyleter. |
| Kvantitet | 500 g |
| Formel vikt | 204.23 |
| Optisk rotation | −31° (c=1 i vatten) |
| Procent renhet | 99% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.