Läs mer
L-tryptofan,≥ 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11453581 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
25g
500g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11453581 1 kg 1kg
11413581 5 g 5g
11423581 25 g 25g
11433581 100 g 100g
11443581 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11453581 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210315191
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14670.00 SEK
    13974.45 SEK / 1kg
    Save 695.55 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-02-2027
L-tryptofan är en aminosyraprekursor för serotonin och melatonin
Kemiska identifierare
CAS 73-22-3
Molekylformel C11H12N2O2
Molekylvikt (g/mol) 204.23
MDL-nummer MFCD00064340
InChI-nyckel QIVBCDIJIAJPQS-VIFPVBQESA-N
Synonym l-tryptophan, tryptophan, l-tryptophane, s-tryptophan, tryptophane, h-trp-oh, optimax, trofan, tryptacin, ardeytropin
PubChem CID 6305
ChEBI CHEBI:16828
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-(lH-indol-3-yl)propansyra
LEDER N[C@@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Tryptophan
Färg Vitt
Analysprocentintervall ≥99%
Kvantitet 1 kg
Formel vikt 204.22
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Kristallint pulver