missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

L-tryptofan bensylesterhydroklorid, TRC

Produktkod. 30410835
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30410835 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30410835 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT1471105G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material L-Tryptophan Benzyl Ester Hydrochloride
CAS 35858-81-2
Molekylformel C18H18N2O2 • HCl
Kvantitet 5 g
Synonym H-(L)-Trp-O-Bn hydrochloride, NSC 202376, NSC 219866, Tryptophan benzyl ester monohydrochloride
InChI formel InChI=1S/C18H18N2O2.ClH/c19-16(18(21)22-12-13-6-2-1-3-7-13)10-14-11-20-17-9-5-4-8-15(14)17;/h1-9,11,16,20H,10,12,19H2;1H/t16-;/m0./s1
LEDER N[C@@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(OCC3=CC=CC=C3)=O.Cl
IUPAC-namn H-(L)-Trp-O-Bn hydroklorid; NSC 202376; NSC 219866; Tryptofan bensylestermonohydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 330.81
Formel vikt 330.11
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.