Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L-tryptofan, cellkulturreagens
Produktkod. 15424889
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
10g
1kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15424889 100 g 100g
15414889 10 g 10g
15434889 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15424889 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J62508.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1637.10 SEK
    1338.65 SEK / 100g
    Save 298.45 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 73-22-3 | C11H12N2O2 | 204,23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 73-22-3
Molekylformel C11H12N2O2
Molekylvikt (g/mol) 204.23
MDL-nummer MFCD00064340
InChI-nyckel QIVBCDIJIAJPQS-VIFPVBQESA-N
Synonym l-tryptophan, tryptophan, l-tryptophane, s-tryptophan, tryptophane, h-trp-oh, optimax, trofan, tryptacin, ardeytropin
PubChem CID 6305
ChEBI CHEBI:16828
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-(lH-indol-3-yl)propansyra
LEDER N[C@@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Tryptophan
Smältpunkt 280 °C till 285 °C
Färg Vitt
Beilstein 86197
Merck Index 14,9797
Kvantitet 100 g
Formel vikt 204.23
Kvalitet Cellkulturreagens
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.