Läs mer
L-Tryptophan-d3, TRC
Produktkod. 30455198
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
30455198 1 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30455198 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT9472131MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Tryptophan-d3
CAS 133519-78-5
Molekylformel C11 D3 H9 N2 O2
Kvantitet 1 mg
Synonym L-Tryptophan-α,β,β-d3 (9CI), α,β,β-Tri-2H-L-tryptophan, L-Tryptophan-α,β,β-d3, L-Tryptophan-d3, (S)-α-Amino-3-indole-α,β,β-d3-propionic acid, (αS)-α-Aminoindole-3-propanoic-d3 acid, L-Tryptophan-α,β,β-D3
InChI formel InChI=1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1/i5D2,9D
LEDER [2H]C([2H])(c1c[nH]c2ccccc12)[C@]([2H])(N)C(=O)O
IUPAC-namn (2S)-2-amino-2,3,3-trideuterio-3-(1H-indol-3-yl)propanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 207.244
Formel vikt 207.109
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.