missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
L-Tryptophan-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Tryptophan-d5 |
| CAS | 62595-11-3 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C11 2H5 H7 N2 O2 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | L-Tryptophan-2,4,5,6,7-D5, L-(2,4,5,6,7-2H5)Tryptophan, L-Tryptophan-d5, (S)-Tryptophan-d5, (S)-α-Amino-3-(indole-2,4,5,6,7-d5)propionic acid, (S)-α-Amino(indole-2,4,5,6,7-d5)-3-propanoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1/i1D,2D,3D,4D,6D |
| LEDER | [2H]c1[nH]c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2c1C[C@H](N)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-amino-3-(2,4,5,6,7-pentadeuterio-1H-indol-3-yl)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 209.26 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?