Läs mer
L-tryptofan etylester,> 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11483581 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11483581 10 g 10g
1 options
Produktkod. 11483581 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210315210
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Tryptophan Ethyly Ester
CAS 2899-28-7
Färg Vitt
Analysprocentintervall > 99%
Molekylformel C13H17ClN2O2
MDL-nummer MFCD00038993
Synonym l-tryptophan ethyl ester hydrochloride, ethyl l-tryptophanate hydrochloride, h-trp-oet.hcl, s-tryptophan ethyl ester hydrochloride, ethyl 2s-2-amino-3-1h-indol-3-yl propanoate hydrochloride, h-trp-oet hcl, ethyl l-tryptophanate hcl, ethyl l-tryptophanate monohydrochloride, h-trp-oet. hcl, pubchem10920
InChI-nyckel PESYCVVSLYSXAK-UHFFFAOYNA-N
LEDER [H+].[Cl-].CCOC(=O)C(N)CC1=CNC2=CC=CC=C12
IUPAC-namn väteetyl-2-amino-3-(lH-indol-3-yl)propanoatklorid
Molekylvikt (g/mol) 268.74
Kvantitet 10 g
PubChem CID 134519
Formel vikt 268.7
Fysisk form Kristallint pulver