Läs mer
L-Tryptophan, Extra Pure, Fisher Chemical
Produktkod. 10448230 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10448230 25 g 25g
1 options
Produktkod. 10448230 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer T/3770/46
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
25g, Plastic powder jar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Smältpunkt 280°C
CAS 73-22-3
pH 5.5 to 7.0
Färg White
Molekylformel C11H12N2O2
Förpackning Plastic Powder Jar
MDL-nummer MFCD00064340
Synonym l-tryptophan, tryptophan, l-tryptophane, s-tryptophan, tryptophane, h-trp-oh, optimax, trofan, tryptacin, ardeytropin
InChI-nyckel QIVBCDIJIAJPQS-VIFPVBQESA-N
LEDER N[C@@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 204.23
Kvantitet 25 g
PubChem CID 6305
ChEBI CHEBI:16828
Formel vikt 204.23g/mol
Fysisk form Powder