missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

L-Tryptophan Isopropyl Ester Hydrochloride, Mikromol™

Produktkod. 30050945
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30050945 100 mg
30049212 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30050945 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0172.19

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

L-Tryptophan Isopropyl Ester Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material L-Tryptophan Isopropyl Ester Hydrochloride
CAS 71959-71-2
Analyt- eller komponentnamn L-Tryptophan Isopropyl Ester Hydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C14 H18 N2 O2 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym L-Tryptophan Isopropyl Ester Hydrochloride, L-Tryptophan, 1-methylethyl ester, hydrochloride (1:1), L-Tryptophan, 1-methylethyl ester, monohydrochloride (9CI)
InChI formel InChI=1S/C14H18N2O2.ClH/c1-9(2)18-14(17)12(15)7-10-8-16-13-6-4-3-5-11(10)13;/h3-6,8-9,12,16H,7,15H2,1-2H3;1H/t12-;/m0./s1
LEDER Cl.CC(C)OC(=O)[C@@H](N)Cc1c[nH]c2ccccc12
IUPAC-namn propan-2-yl (2S)-2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoate;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 282.77
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 282.1135 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.