Läs mer
L-Tryptophan, MedChemExpress
Produktkod. 16449116
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16449116 100 mg
1 options
Produktkod. 16449116 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0623
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
MedChemExpress L-Tryptophan (Tryptophan) is an essential amino acid that is the precursor of serotonin, melatonin, and vitamin B3.
L-Tryptophan (Tryptophan) is an essential amino acid that is the precursor of serotonin, melatonin, and vitamin B3.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Tryptophan
CAS 73-22-3
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C11H12N2O2
Synonym Tryptophan Tryptophane
Löslighetsinformation H2O : 12.5 mg/mL (61.21 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 7.69 mg/mL (37.65 mM; Need ultrasonic)
LEDER N[C@@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 204.23
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 204.23
Procent renhet 99.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism