Läs mer
L-tryptofanmetylesterhydroklorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-3212827 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10493063 5 g Plastflaska 5g
10230373 25 g Glasflaska 25g
2 options
Produktkod. 10493063
Brand: Thermo Scientific Acros 376650050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7524-52-9 | C12H15ClN2O2 | 254.71 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7524-52-9
Molekylformel C12H15ClN2O2
Molekylvikt (g/mol) 254.71
MDL-nummer MFCD00066134
InChI-nyckel XNFNGGQRDXFYMM-PPHPATTJSA-N
Synonym l-tryptophan methyl ester hydrochloride, h-trp-ome.hcl, methyl l-tryptophanate hydrochloride, methyl tryptophanate hydrochloride, methyl l-tryptophanate hcl, unii-au62o6861l, methyl 2s-2-amino-3-1h-indol-3-yl propanoate hydrochloride, s-methyl 2-amino-3-1h-indol-3-yl propanoate hydrochloride, l-tryptophanmethylesterhydrochloride, l-tryptophan methyl ester hcl
PubChem CID 2734891
IUPAC-namn metyl (2S)-2-amino-3-(lH-indol-3-yl)propanoathydroklorid
LEDER Cl.COC(=O)[C@@H](N)CC1=CNC2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Tryptophan methyl ester hydrochloride
Smältpunkt 218,0 °C till 220,0 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Plastflaska
Specifik rotation + 18.00
Specifikt rotationsförhållande + 18.00 (20.00°C c=5 CH3OH)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 254.72
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.