Läs mer
L-tryptofan metylesterhydroklorid, Mikromol
Produktkod. 30462079
Change view
Kvantitet:
25 mg
4 x 25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30462079 4 x 25 mg
30052161 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30462079 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0172.1500254AMP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Upptäck Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
L-tryptofan metylesterhydroklorid, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Tryptophan Methyl Ester Hydrochloride
CAS 7524-52-9
Analyt- eller komponentnamn L-Tryptophan Methyl Ester Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C12 H14 N2 O2 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym L-Tryptophan methyl ester, hydrochloride (1:1), L-Tryptophan, methyl ester, monohydrochloride (9CI), Tryptophan, methyl ester, monohydrochloride, L- (6CI,7CI,8CI), (S)-Tryptophan methyl ester hydrochloride, (S)-Tryptophan methyl ester monohydrochloride, L-(-)-Tryptophan methyl ester hydrochloride, L-Tryptophan methyl ester hydrochloride, Methyl L-tryptophanate hydrochloride, Tryptophan methyl ester hydrochloride, Tryptophan methyl ester monohydrochloride
InChI formel InChI=1S/C12H14N2O2.ClH/c1-16-12(15)10(13)6-8-7-14-11-5-3-2-4-9(8)11;/h2-5,7,10,14H,6,13H2,1H3;1H/t10-;/m0./s1
Lösningstyp Snyggt
LEDER Cl.COC(=O)[C@@H](N)Cc1c[nH]c2ccccc12
IUPAC-namn metyl(2S)-2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoat; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 254.71
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 254,0822 g/mol