Läs mer
L-tryptofan metylesterhydroklorid, TRC
Produktkod. 30451983
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30451983 5 g
1 options
Produktkod. 30451983 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT8950105G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Tryptophan Methyl Ester Hydrochloride
CAS 7524-52-9
Molekylformel C12 H14 N2 O2 . Cl H
Kvantitet 5 g
Synonym L-Tryptophan methyl ester','hydrochloride (1:1), L-Tryptophan','methyl ester','monohydrochloride (9CI), Tryptophan','methyl ester','monohydrochloride','L- (6CI,7CI,8CI), (S)-Tryptophan methyl ester hydrochloride, (S)-Tryptophan methyl ester monohydrochloride, L-(-)-Tryptophan methyl ester hydrochloride, L-Tryptophan methyl ester hydrochloride, Methyl L-tryptophanate hydrochloride, Tryptophan methyl ester hydrochloride, Tryptophan methyl ester monohydrochloride
InChI formel InChI=1S/C12H14N2O2.ClH/c1-16-12(15)10(13)6-8-7-14-11-5-3-2-4-9(8)11;/h2-5,7,10,14H,6,13H2,1H3;1H/t10-;/m0./s1
LEDER Cl.COC(=O)[C@@H](N)Cc1c[nH]c2ccccc12
IUPAC-namn metyl(2S)-2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoat; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 254.71
Formel vikt 254.0822