Läs mer
L-Tryptofan, Mikromol™
Produktkod. 17929084
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
17929084 500 mg
1 options
Produktkod. 17929084 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0172.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
L-Tryptofan
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-(-)-Tryptophan
CAS 73-22-3
Analyt- eller komponentnamn L-(-)-Tryptophan
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C11 H12 N2 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym L-Tryptophan, (-)-Tryptophan, (2S)-2-Amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoic acid, (S)-Tryptophan, 1H-Indole-3-alanine, (S)-, 2-Amino-3-indolylpropanoic acid, 3-Indol-3-ylalanine, EH 121, L-(-)-Tryptophan, 3-(1H-Indol-3-yl)-L-alanine, L-Tryptophane, Lyphan, NSC 13119, Secretory peptide (human clone HCQCJ56 precursor), Tryptophan, Tryptophane, h-Trp-oh, (S)-alpha-Amino-beta-indolepropionic acid, (S)-alpha-Amino-1H-indole-3-propanoic acid, (S)-alpha-Aminoindole-3-propionic acid, 1H-Indole-3-propanoic acid, alpha-amino-, (S)-, l-alpha-Aminoindole-3-propionic acid, l-beta-3-Indolylalanine
InChI formel InChI=1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1
LEDER N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)O
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanosyra
Molekylvikt (g/mol) 204.23
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 204,0899 g/mol