Läs mer
l-Tryptophan, Millipore™
Produktkod. 10683461
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10683461 500 g 500g
10553861 10 g 10g
10077310 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10683461 Leverantör Millipore Leverantörsnummer 1083740500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
For biochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 73-22-3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Tryptophan
Smältpunkt 290°C (decomposition)
MDL-nummer MFCD00064340
Synonym L-Tryptophan, Trp, L-Tryptophan
Molekylvikt (g/mol) 204.23
Kvantitet 500 g