Läs mer
L-Tryptofan, Multi-Compendial, USP, J.T. Baker™
Produktkod. 15508894 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15508894 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 15508894 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 209206
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Tryptophan
CAS 73-22-3
Molekylformel C11H12N2O2
Förpackning Poly flaska
MDL-nummer MFCD00064340
Synonym l-tryptophan, tryptophan, l-tryptophane, s-tryptophan, tryptophane, h-trp-oh, optimax, trofan, tryptacin, ardeytropin
InChI-nyckel QIVBCDIJIAJPQS-VIFPVBQESA-N
LEDER N[C@@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-(lH-indol-3-yl)propansyra
Molekylvikt (g/mol) 204.23
Kvantitet 1 kg
PubChem CID 6305
ChEBI CHEBI:16828
Formel vikt 204.23
Densitet 1L = 1.34kg
Kvalitet Multi-Compendial/USP