Läs mer
L-Tryptofan, TRC
Produktkod. 17947444
Change view
Kvantitet:
10 mg
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17947444 10 g
17967904 25 g
17959074 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17947444 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT94721010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 73-22-3
Molekylformel C11 H12 N2 O2
Molekylvikt (g/mol) 204.23
Synonym L-Tryptophan, (-)-Tryptophan, (2S)-2-Amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoic acid, (S)-α-Amino-β-indolepropionic acid, (S)-α-Amino-1H-indole-3-propanoic acid, (S)-α-Aminoindole-3-propionic acid, (S)-Tryptophan, 1H-Indole-3-alanine, (S)-, 1H-Indole-3-propanoic acid, α-amino-, (S)-, 2-Amino-3-indolylpropanoic acid, 3-Indol-3-ylalanine, EH 121, L-(-)-Tryptophan, 3-(1H-Indol-3-yl)-L-alanine, L-Tryptophane, Lyphan, NSC 13119, Secretory peptide (human clone HCQCJ56 precursor), Tryptophan, Tryptophane, h-Trp-oh, l-α-Aminoindole-3-propionic acid, l-β-3-Indolylalanine
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanosyra
LEDER N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-(-)-Tryptophan
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1
Formel vikt 204.0899
Procent renhet >95%