Läs mer
L-Tryptophanamide hydrochloride, 95%
Produktkod. 15480079
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15480079 1 g 1g
15490079 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15480079 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63405.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5022-65-1 | C11H14ClN3O | 239.70 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5022-65-1
Molekylformel C11H14ClN3O
Molekylvikt (g/mol) 239.70
MDL-nummer MFCD00054315
InChI-nyckel WOBDANBSEWOYKN-FVGYRXGTSA-N
Synonym l-tryptophanamide hydrochloride, h-trp-nh2.hcl, s-2-amino-3-1h-indol-3-yl propanamide hydrochloride, h-trp-nh2 hcl, l-tryptophane amide hydrochloride, 2s-2-amino-3-1h-indol-3-yl propanamide hydrochloride, l---tryptophan methyl ester hydrochloride, h-trp-nh hcl, h-trp-nh2 . hcl
PubChem CID 6452180
LEDER Cl.N[C@@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(N)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Tryptophanamide hydrochloride
IUPAC-namn väte (2S)-2-amino-3-(lH-indol-3-yl)propanamidklorid
Kvantitet 1 g
Formel vikt 239.7
Procent renhet 95%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.