Läs mer
L-Tyrosine-13C, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Tyrosine-13C |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1/i9+1 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Formel vikt | 182.0772 |
| Frakt skick | Room Temperature |